(R)-(-)-2-Butanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-Alcohol sec-butilico
B0926-1ML B0926-5ML
TCIAB0926-1MLEA 47 EUR
TCIAB0926-1ML TCIAB0926-5ML
(R)-(-)-2-Butanol ≥99.0% (por GC)
(R)-(-)-2-Butanol
Formula: C₄H₁₀O
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: -114
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064280
Núm. CAS: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
UN: 1120
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,01541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75068adc0e890b6206e744ac10dac7fe5ae9842c&vid=75068adc0e890b6206e744ac10dac7fe5ae9842c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (neat)