(±)-3-Buten-2-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (±)-1-Buten-3-ol
B0695-25ML B0695-5ML
TCIAB0695-25MLEA 175 EUR
TCIAB0695-25ML TCIAB0695-5ML
(±)-3-Buten-2-ol ≥97.0% (por GC)
(±)-3-Buten-2-ol
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0,913 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004543
Núm. CAS: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %