2-Metil-3-buten-2-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Metil-1-buten-3-ol
M0178-25ML M0178-500ML
TCIAM0178-25MLEA 25 EUR
TCIAM0178-25ML TCIAM0178-500ML
2-Metil-3-buten-2-ol ≥97.0% (por GC)
2-Metil-3-buten-2-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de fusión: -15
Pto. de inflamación: 19°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004470
Núm. CAS: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN: 1987
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&vid=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %