1,1-Difeniletanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0295-25G D0295-5G
TCIAD0295-25GEA 111 EUR
TCIAD0295-25G TCIAD0295-5G
1,1-Difeniletanol ≥98.0% (por GC)
1,1-Difeniletanol
Formula: (C₆H₅)₂C(OH)CH₃
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de fusión: 77…81 °C
Densidad: 1,1059 g/cm³ (15 °C)
Número MDL: MFCD00004450
Núm. CAS: 599-67-7
EINECS: 209-970-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d18c777513acf3bdea37170d7128a1ba221822f1&vid=d18c777513acf3bdea37170d7128a1ba221822f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency