(±)-4-Penten-2-ol ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

P1804-25G P1804-5G
TCIAP1804-25GEA 174 EUR
TCIAP1804-25G TCIAP1804-5G
(±)-4-Penten-2-ol ≥99.0% (por GC)
(±)-4-Penten-2-ol
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 116°C
Densidad: 0,8362 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004556
Núm. CAS: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&vid=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR