Alcohol cinamilico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
C0362-25G
C0362-500G
TCIAC0362-25GEA
18
EUR
TCIAC0362-25G
TCIAC0362-500G
Alcohol cinamilico ≥97.0% (por GC)
Alcohol cinamilico
Formula:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Pto. Ebullición: 250°C Pto. de fusión: 31…34 °C Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002921 Núm. CAS: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Índice Merck: 14,02302 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...