(±)-3-Butin-2-ol ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

B1001-25ML B1001-5ML
TCIAB1001-25MLEA 124 EUR
TCIAB1001-25ML TCIAB1001-5ML
(±)-3-Butin-2-ol ≥97.0% (por GC)
(±)-3-Butin-2-ol
Formula: C₄H₆O
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 0,895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34°C
Número MDL: MFCD00004541
Núm. CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&vid=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR