Alcohol piperonilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0457-25G
P0457-500G
P0457-100G
TCIAP0457-25GEA
31
EUR
TCIAP0457-25G
TCIAP0457-500G
TCIAP0457-100G
Alcohol piperonilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol piperonilico
Formula:
C₈H₈O₃ Pto. Ebullición: 157°C Pto. de fusión: 51…54 °C |
Número MDL:
MFCD00005836 Núm. CAS: 495-76-1 EINECS: 207-808-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 55.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |