Piridazina-3,6-diol ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Pyridazinediol, Maleic acid Hydrazide
M0015-25G M0015-500G
TCIAM0015-25GEA 21 EUR
TCIAM0015-25G TCIAM0015-500G
Piridazina-3,6-diol ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Piridazina-3,6-diol
Formula: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Pto. de fusión: 292 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006665
Núm. CAS: 123-33-1
EINECS: 204-619-9
Índice Merck: 14,05705
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8687998542054cb2cbd54edfd24ec888cb9b9590&vid=8687998542054cb2cbd54edfd24ec888cb9b9590&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity