2-hidroxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Piridinol
H0330-25G
H0330-250G
TCIAH0330-25GEA
54
EUR
TCIAH0330-25G
TCIAH0330-250G
2-hidroxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-hidroxipiridina
Formula:
C₅H₅NO MW: 95,10 g/mol Pto. Ebullición: 281°C Pto. de fusión: 107 °C Densidad: 1,085 g/cm³ (30 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006268 Núm. CAS: 142-08-5 EINECS: 205-520-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...