1-Metil-2-piridona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0412-10G M0412-25G
TCIAM0412-10GEA 82 EUR
TCIAM0412-10G TCIAM0412-25G
1-Metil-2-piridona ≥99.0% (por GC)
1-Metil-2-piridona
Formula: C₆H₇NO
Pto. Ebullición: 252°C
Pto. de fusión: 33 °C
Densidad: 1,1321 g/cm³ (18 °C)
Número MDL: MFCD00006520
Núm. CAS: 694-85-9
EINECS: 211-777-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c54ed3fc7dd72c9680f2d7af1cea398804f2ba82&vid=c54ed3fc7dd72c9680f2d7af1cea398804f2ba82&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %