4(3H)-Pyrimidinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Pyrimidinol, 4(3H)-Pyrimidone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine, Pyrimidin-4(3H)-one
H1000-5G
H1000-1G
TCIAH1000-5GEA
77
EUR
TCIAH1000-5G
TCIAH1000-1G
4(3H)-Pyrimidinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4(3H)-Pyrimidinone
Formula:
C₄H₄N₂O MW: 96,09 g/mol |
Número MDL:
MFCD00167178 Núm. CAS: 4562-27-0 EINECS: 224-932-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 165.0 to 168.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |