Hidroxilamonio sulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sulfato de bis(hidroxilamonio)
H0196-25G H0196-500G
TCIAH0196-25GEA 17 EUR
TCIAH0196-25G TCIAH0196-500G
Hidroxilamonio sulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hidroxilamonio sulfato
Formula: H₈N₂O₆S
Pto. de fusión: 170 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00044869
Núm. CAS: 10039-54-0
EINECS: 233-118-8
UN: 2865
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,04828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a5d5c4b8cd7b8fcd25b0c7898106c37d982a54b&vid=2a5d5c4b8cd7b8fcd25b0c7898106c37d982a54b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Redox method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency