2-Mercaptoetanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M0058-25G M0058-500G
TCIAM0058-25GEA 16 EUR
TCIAM0058-25G TCIAM0058-500G
2-Mercaptoetanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Mercaptoetanol
Formula: HSCH₂CH₂OH
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de fusión: –100°C
Pto. de inflamación: 74°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004890
Núm. CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,05869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b2de4a27b611bfba008542b0f8d01b41c1f5970&vid=4b2de4a27b611bfba008542b0f8d01b41c1f5970&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %