(±)-1,2-Hexanodiol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0688-500ML H0688-25ML H0688-100ML
TCIAH0688-500MLEA 124 EUR
TCIAH0688-500ML TCIAH0688-25ML TCIAH0688-100ML
(±)-1,2-Hexanodiol ≥96.0% (por GC)
(±)-1,2-Hexanodiol
Formula: C₆H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de fusión: 45 °C
Densidad: 0,9507 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 122°C
Número MDL: MFCD00010737
Núm. CAS: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eea53f0a4a9d2c9595746c5a43a6c275be2a7fc&vid=1eea53f0a4a9d2c9595746c5a43a6c275be2a7fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %