1,16-Hexadecanodiol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0552-1G H0552-5G
TCIAH0552-1GEA 105 EUR
TCIAH0552-1G TCIAH0552-5G
1,16-Hexadecanodiol ≥95.0% (por GC)
1,16-Hexadecanodiol
Formula: C₁₆H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 200°C
Número MDL: MFCD00002821
Núm. CAS: 7735-42-4
EINECS: 231-794-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=638b4b367e629c89d37ffd9e8ad928895eb2fc79&vid=638b4b367e629c89d37ffd9e8ad928895eb2fc79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency