Brenzcatequina ≥99.0% (por GC), grado técnico
Proveedor: TCI
Peligro
P0317-25G P0317-100G
TCIAP0317-25GEA 23 EUR
TCIAP0317-25G TCIAP0317-100G
Brenzcatequina ≥99.0% (por GC), grado técnico
Brenzcatequina
Formula: C₆H₆O₂
Pto. Ebullición: 246°C
Pto. de fusión: 103…105 °C
Densidad: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002188
Núm. CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07999
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76cdefc608bfefbd542388c1051c1427b44bbf4c&vid=76c14112ed12127938faa20c1018fe0ba94bd8ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water transparency