Brenzcatequina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0567-25G P0567-500G
TCIAP0567-25GEA 20 EUR
TCIAP0567-25G TCIAP0567-500G
Brenzcatequina ≥99.0% (por GC)
Brenzcatequina
Formula: C₆H₆O₂
Pto. Ebullición: 246°C
Pto. de fusión: 103…105 °C
Densidad: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002188
Núm. CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07999
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d930726c5066d1c47c5723e8e927d174ad8ea8&vid=11d930726c5066d1c47c5723e8e927d174ad8ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency