4-terc-Butilpirocatecol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
B0739-25G B0739-500G
TCIAB0739-25GEA 16 EUR
TCIAB0739-25G TCIAB0739-500G
4-terc-Butilpirocatecol ≥98.0% (por GC)
4-terc-Butilpirocatecol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (60 °C)
Pto. de inflamación: 129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002201
Núm. CAS: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e17cca7b3366c7ec4a08328cc82bc55f5384626a&vid=e17cca7b3366c7ec4a08328cc82bc55f5384626a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency