2,5-Di-terc-butilhidroquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: BHQ
D0940-25G D0940-500G
TCIAD0940-25GEA 17 EUR
TCIAD0940-25G TCIAD0940-500G
2,5-Di-terc-butilhidroquinona ≥98.0% (por GC)
2,5-Di-terc-butilhidroquinona
Formula: C₁₄H₂₂O₂
Pto. Ebullición: 334 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 212 °C
Densidad: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008825
Núm. CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3fad0297e4572a20354bb96a211949e410372c1&vid=a3fad0297e4572a20354bb96a211949e410372c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 222.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency