(R)-(-)-1,2-Propanodiol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1152-25G
P1152-5G
TCIAP1152-25GEA
65
EUR
TCIAP1152-25G
TCIAP1152-5G
(R)-(-)-1,2-Propanodiol ≥97.0% (por GC)
(R)-(-)-1,2-Propanodiol
Formula:
C₃H₈O₂ Pto. de inflamación: 103°C |
Número MDL:
MFCD00066248 Núm. CAS: 4254-14-2 Índice Merck: 14,07855 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Optical purity (GC) | min. 97.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -15.0 to -18.0 deg (neat) |