Cafeína ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2042-500G C2042-25G
TCIAC2042-500GEA 77 EUR
TCIAC2042-500G TCIAC2042-25G
Cafeína ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cafeína
Formula: C₈H₁₀N₄O₂
Pto. de fusión: 238°C
Densidad: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005758
Núm. CAS: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7ed7537432e5e118c5cd0792258523e7a16a66&vid=28e0e3c3e9f28e75b14f65379283ded6efc2d5fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency