1,2,3-Butanotriol ≥90.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1,2,3-Trihydroxybutane, Butane-1,2,3-triol

B0918-25ML B0918-5ML
TCIAB0918-25MLEA 1080 EUR
TCIAB0918-25ML TCIAB0918-5ML
1,2,3-Butanotriol ≥90.0% (por GC)
1,2,3-Butanotriol
Formula: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Pto. Ebullición: 175°C
Número MDL: MFCD00059662
Núm. CAS: 4435-50-1
EINECS: 224-643-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ea9885bb3de121800a74fdd7233f1981929ebfc&vid=8ea9885bb3de121800a74fdd7233f1981929ebfc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR