Pirogalol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0570-25G P0570-500G P0570-100G
TCIAP0570-25GEA 20 EUR
TCIAP0570-25G TCIAP0570-500G TCIAP0570-100G
Pirogalol ≥99.0% (por GC)
Pirogalol
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 309°C
Pto. de fusión: 130…132 °C
Densidad: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002192
Núm. CAS: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,08000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb06d79635717c1790f6d5e2b53c46aab2cc0f51&vid=eb06d79635717c1790f6d5e2b53c46aab2cc0f51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 130.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Water transparency