Resveratrol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
R0071-1G
R0071-5G
R0071-25G
TCIAR0071-1GEA
28
EUR
TCIAR0071-1G
TCIAR0071-5G
TCIAR0071-25G
Resveratrol ≥99.0% (por GC)
Resveratrol
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Pto. de fusión: 260 °C Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00133799 Núm. CAS: 501-36-0 Índice Merck: 14,08158 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |