Éter difenílico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P0177-25G
P0177-500G
TCIAP0177-25GEA
16
EUR
TCIAP0177-25G
TCIAP0177-500G
Éter difenílico ≥99.0% (por GC)
Éter difenílico
Formula:
C₁₂H₁₀O Pto. Ebullición: 258°C Pto. de fusión: 24…27 °C Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003034 Núm. CAS: 101-84-8 EINECS: 202-981-2 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,07288 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |