1,4-Difenoxibenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2017-25G
D2017-5G
TCIAD2017-25GEA
114
EUR
TCIAD2017-25G
TCIAD2017-5G
1,4-Difenoxibenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Difenoxibenceno
Formula:
C₁₈H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 182°C |
Número MDL:
MFCD00038368 Núm. CAS: 3061-36-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 78.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |