Potasio dihidrogenofosfato
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
RC-084 RC-083
RC-084EA 323 EUR
RC-084 RC-083
Potasio dihidrogenofosfato
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253
Densidad: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744