2-Metil-2-propanotiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: terc-Butanotiol, 2-Metilpropano-2-tiol
M0405-25ML M0405-500ML
TCIAM0405-25MLEA 19 EUR
TCIAM0405-25ML TCIAM0405-500ML
2-Metil-2-propanotiol ≥98.0% (por GC)
2-Metil-2-propanotiol
Formula: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Pto. Ebullición: 64°C
Pto. de fusión: –1°C
Densidad: 0,78888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –26°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004857
Núm. CAS: 75-66-1
EINECS: 200-890-2
UN: 2347
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&vid=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %