2-Piridinatiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Piridina-2-tiol
M0246-100G M0246-25G
TCIAM0246-100GEA 136 EUR
TCIAM0246-100G TCIAM0246-25G
2-Piridinatiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Piridinatiol
Formula: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 132,5…133.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006285
Núm. CAS: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4418729de18cb74ae4f1f4454b13aafcb1237312&vid=e981567863e2fd1c42f7c63bf3bd153e1335d139&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency