HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Hexamethyldisilazane
H0089-100ML H0089-500ML H0089-25ML
TCIAH0089-100MLEA 25 EUR
TCIAH0089-100ML TCIAH0089-500ML TCIAH0089-25ML
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) ≥96.0% (por GC)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Número MDL: MFCD00008259
Núm. CAS: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&vid=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %