Cloruro de bencenosulfonilo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bencenosulfonilo cloruro, Bencenosulfocloruro
B0036-25G B0036-500G
TCIAB0036-25GEA 16 EUR
TCIAB0036-25G TCIAB0036-500G
Cloruro de bencenosulfonilo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de bencenosulfonilo
Formula: C₆H₅ClO₂S
Pto. Ebullición: 252°C
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007426
Núm. CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cae146971ff7957450b69917afa40a84c574ed99&vid=cae146971ff7957450b69917afa40a84c574ed99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %