Metanosulfonato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0607-25G M0607-100G
TCIAM0607-25GEA 36 EUR
TCIAM0607-25G TCIAM0607-100G
Metanosulfonato de etilo ≥99.0% (por GC)
Metanosulfonato de etilo
Formula: C₃H₈O₃S
Pto. Ebullición: 89°C
Densidad: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007559
Núm. CAS: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,03827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df7444f7a2aa40c9efcc09d52e476d0baebb8aa&vid=8df7444f7a2aa40c9efcc09d52e476d0baebb8aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %