Rojo de fenol
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
P0100-1G P0100-25G P0100-100G
TCIAP0100-1GEA 16 EUR
TCIAP0100-1G TCIAP0100-25G TCIAP0100-100G
Rojo de fenol
Rojo de fenol
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003552
Núm. CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Índice Merck: 14,07247
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e51da0f259217a65cf4d8881c4c62bba3ec1269&vid=6e51da0f259217a65cf4d8881c4c62bba3ec1269&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Brown powder to crystaline
Absorbance min. 0.530 (5mg/L, pH 8.4, 556.0 to 560.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)6.8 to 8.4 (red)