Amonio sulfato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
0049.9050EA 731.96 EUR
0049.9050 0049.9025BB 0049.5000 0049.1000
Amonio sulfato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Pto. de fusión: 336…339 °C
Densidad: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 13,00559
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
Residue after Ignition max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)Chloride (Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) max. 5