Amonio sulfato
Proveedor: G Biosciences
RC-019 RC-018
RC-019EA 172 EUR
RC-019 RC-018
Amonio sulfato
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Pto. de fusión: 336…339 °C
Densidad: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 13,00559