Tetrabutilamonio hidrogenosulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
T0835-25G T0835-500G T0835-100G
TCIAT0835-25GEA 17 EUR
TCIAT0835-25G TCIAT0835-500G TCIAT0835-100G
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad536a97474a17bf79fc61c34e8d47d5772344be&vid=ad536a97474a17bf79fc61c34e8d47d5772344be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.5 %