Paraformaldehído ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Polyoxymethylene
P0018-25G P0018-500G
TCIAP0018-25GEA 16 EUR
TCIAP0018-25G TCIAP0018-500G
Paraformaldehído ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Paraformaldehído
Formula: (CH₂O)n
Pto. Ebullición: 135 - 136 °C (13 -rr)
Pto. de fusión: 123 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133991
Núm. CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,07025
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f72db985ad29036a6130d54cc2f5f1ac6f91c792&vid=f72db985ad29036a6130d54cc2f5f1ac6f91c792&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Sodium Sulfite Method) min. 90.0 %