cis-Estilbeno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
S0089-5ML S0089-1ML
TCIAS0089-5MLEA 63 EUR
TCIAS0089-5ML TCIAS0089-1ML
cis-Estilbeno ≥96.0% (por GC)
cis-Estilbeno
Formula: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
Pto. Ebullición: 152°C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004788
Núm. CAS: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Índice Merck: 14,08817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a968ffbca7aced95ca6de5610cf523fd064c8d&vid=c0a968ffbca7aced95ca6de5610cf523fd064c8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %