o-Terfenilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0019-25G T0019-500G T0019-100G
TCIAT0019-25GEA 38 EUR
TCIAT0019-25G TCIAT0019-500G TCIAT0019-100G
o-Terfenilo ≥99.0% (por GC)
o-Terfenilo
Formula: C₁₈H₁₄
Pto. Ebullición: 332°C
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003055
Núm. CAS: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e463e4f9bd18c4098c8e27f88d77a082fa363681&vid=e463e4f9bd18c4098c8e27f88d77a082fa363681&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency