cis-Decahidronaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: cis-Decalina, cis-Biciclo[4.4.0]decano
D0009-25ML D0009-500ML
TCIAD0009-25MLEA 27 EUR
TCIAD0009-25ML TCIAD0009-500ML
cis-Decahidronaftaleno ≥98.0% (por GC)
cis-Decahidronaftaleno
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064189
Núm. CAS: 493-01-6
EINECS: 207-770-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41898bccbb243d36905f9a0be25e0d13d9e58cd9&vid=41898bccbb243d36905f9a0be25e0d13d9e58cd9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %