Disulfuro de dibutilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dibutilo disulfuro
D0224-25ML D0224-500ML
TCIAD0224-25MLEA 31 EUR
TCIAD0224-25ML TCIAD0224-500ML
Disulfuro de dibutilo ≥95.0% (por GC)
Disulfuro de dibutilo
Formula: C₈H₁₈S₂
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009467
Núm. CAS: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&vid=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %