Disulfuro de difenilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Difenilo disulfuro
P0167-25G P0167-500G P0167-100G
TCIAP0167-25GEA 20 EUR
TCIAP0167-25G TCIAP0167-500G TCIAP0167-100G
Disulfuro de difenilo ≥99.0% (por GC)
Disulfuro de difenilo
Formula: C₁₂H₁₀S₂
MW: 218.34 g/mol
Pto. Ebullición: 310
Número MDL: MFCD00003065
Núm. CAS: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7d3be140e876b3e509cec5f21306a56932f46ad&vid=f7d3be140e876b3e509cec5f21306a56932f46ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency