Tetrahidropirano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0110-25ML T0110-500ML T0110-100ML
TCIAT0110-25MLEA 16 EUR
TCIAT0110-25ML TCIAT0110-500ML TCIAT0110-100ML
Tetrahidropirano ≥98.0% (por GC)
Tetrahidropirano
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 88°C
Densidad: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -20°C
Número MDL: MFCD00006585
Núm. CAS: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,09217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea5ab73fbe62acf59ab28320028c4ae0f55fd68&vid=5ea5ab73fbe62acf59ab28320028c4ae0f55fd68&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %