1-Etilpiperidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
E0166-25ML E0166-500ML
TCIAE0166-25MLEA 38 EUR
TCIAE0166-25ML TCIAE0166-500ML
1-Etilpiperidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Etilpiperidina
Formula: C₇H₁₅N
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 19°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006507
Núm. CAS: 766-09-6
EINECS: 212-161-6
UN: 2386
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef0cdb5983294079ad0cd8c79ce311dd352b7dd9&vid=ef0cdb5983294079ad0cd8c79ce311dd352b7dd9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %