2,2,6,6-Tetrametilpiperidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

T1051-25ML T1051-250ML
TCIAT1051-25MLEA 68 EUR
TCIAT1051-25ML TCIAT1051-250ML
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina
Formula: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 30…31 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005985
Núm. CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3cf7cfb15a962801730ecdeb75422acd1fbe002&vid=f3cf7cfb15a962801730ecdeb75422acd1fbe002&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR