Morfolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0465-25ML M0465-500ML
TCIAM0465-25MLEA 16 EUR
TCIAM0465-25ML TCIAM0465-500ML
Morfolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Morfolina
Formula: C₄H₉NO
Pto. Ebullición: 129°C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005972
Núm. CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Índice Merck: 14,06277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96605549f38d626026d0fd50490c339a184ca60a&vid=96605549f38d626026d0fd50490c339a184ca60a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %