4-Etilmorfolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

E0145-25ML E0145-500ML
TCIAE0145-25MLEA 16 EUR
TCIAE0145-25ML TCIAE0145-500ML
4-Etilmorfolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-Etilmorfolina
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 36°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006177
Núm. CAS: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8be9bbec17db5186eda23126af37477e1223d9a&vid=c8be9bbec17db5186eda23126af37477e1223d9a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR