Bencimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1H-Bencimidazol
B0054-25G B0054-500G B0054-100G
TCIAB0054-25GEA 16 EUR
TCIAB0054-25G TCIAB0054-500G TCIAB0054-100G
Bencimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bencimidazol
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 170…173 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005585
Núm. CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Índice Merck: 14,01081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a396813b41826af2d705fbe09f8d7d09fc22d5&vid=70a396813b41826af2d705fbe09f8d7d09fc22d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency