2-Metilbencimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Metil-1H-bencimidazol
M0286-25G M0286-250G
TCIAM0286-25GEA 22 EUR
TCIAM0286-25G TCIAM0286-250G
2-Metilbencimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metilbencimidazol
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175 °C
Número MDL: MFCD00005598
Núm. CAS: 615-15-6
EINECS: 210-411-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc3985c69babef7be38ad51f6e636025dae6b995&vid=bc3985c69babef7be38ad51f6e636025dae6b995&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C